Merck
PHL80509
Obacunone
phyproof® Reference Substance
別名:
Obacunoic acid 3,4-lactone, Tricoccin S3
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C26H30O7
CAS番号:
分子量:
454.51
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥95.0% (HPLC)
形状
powder
メーカー/製品名
PhytoLab
SMILES記法
O=C1C=C[C@]2(C)[C@]3([H])[C@@]([C@]([C@H]4C(O[C@H]5C6=COC=C6)=O)(O4)[C@@]5(C)CC3)(C)C(C[C@@]2([H])C(C)(C)O1)=O
InChI
1S/C26H30O7/c1-22(2)16-12-17(27)25(5)15(23(16,3)9-7-18(28)32-22)6-10-24(4)19(14-8-11-30-13-14)31-21(29)20-26(24,25)33-20/h7-9,11,13,15-16,19-20H,6,10,12H2,1-5H3/t15-,16+,19+,20-,23-,24+,25+,26-/m1/s1
InChI Key
MAYJEFRPIKEYBL-OASIGRBWSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL80509-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)