Merck
PHL80532
(+)-Secoisolariciresinol
phyproof® Reference Substance
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H26O6
CAS番号:
分子量:
362.42
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
メーカー/製品名
PhytoLab
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O(C)c1c(ccc(c1)C[C@@H]([C@@H](CO)Cc2cc(c(cc2)O)OC)CO)O
InChI
1S/C20H26O6/c1-25-19-9-13(3-5-17(19)23)7-15(11-21)16(12-22)8-14-4-6-18(24)20(10-14)26-2/h3-6,9-10,15-16,21-24H,7-8,11-12H2,1-2H3/t15-,16-/m1/s1
InChI Key
PUETUDUXMCLALY-HZPDHXFCSA-N
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL80532-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Identification and Stereochemical Characterization of Lignans in Flaxseed and Pumpkin Seeds.
Sicilia, T., et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 51, 1181-1188 (2003)