グレード
primary reference standard
蒸気密度
4.62 (vs air)
蒸気圧
1.5 mmHg ( 20 °C)
3.7 mmHg ( 37.7 °C)
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥95.0% (GC)
フォーム
liquid
自己発火温度
817 °F
expl. lim.
5.6 %
メーカー/製品名
PhytoLab
屈折率
n20/D 1.490 (lit.)
bp
176-178 °C (lit.)
密度
0.86 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC(C)c1ccc(C)cc1
InChI
1S/C10H14/c1-8(2)10-6-4-9(3)5-7-10/h4-8H,1-3H3
InChI Key
HFPZCAJZSCWRBC-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
125.6 °F - closed cup
引火点(℃)
52 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
PHL80836-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)