Merck
PHL82472
アルジュネチン
phyproof® Reference Substance
別名:
(2α,3β,49α)- 2,3,19-トリヒドロキシオレアナ-12-エン-28-酸 β-D-グルコピラノシル エステル, 24-デオキシセリコシド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C36H58O10
CAS番号:
分子量:
650.84
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥90.0% (HPLC)
フォーム
powder
メーカー/製品名
PhytoLab
SMILES記法
CC1(C)CC[C@@]2(CC[C@]3(C)C(=CC[C@@H]4[C@@]5(C)C[C@@H](O)[C@H](O)C(C)(C)[C@@H]5CC[C@@]34C)[C@@H]2[C@@H]1O)C(=O)O[C@@H]6O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]6O
InChI
1S/C36H58O10/c1-31(2)12-14-36(30(44)46-29-26(41)25(40)24(39)20(17-37)45-29)15-13-34(6)18(23(36)28(31)43)8-9-22-33(5)16-19(38)27(42)32(3,4)21(33)10-11-35(22,34)7/h8,19-29,37-43H,9-17H2,1-7H3/t19-,20-,21+,22-,23-,24-,25+,26-,27+,28+,29+,33+,34-,35-,36+/m1/s1
InChI Key
CUOZRGBQTOSWAY-PWEPJYDOSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This substance is supplied with certified chromatographic purity. The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL82472-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)