グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
フォーム
powder
メーカー/製品名
PhytoLab
SMILES記法
O[C@@H]1[C@@]2([C@H]([C@@H]3[C@]([C@]4(C([C@@]5([C@H](C([C@H](CC5)O)(C)C)CC4)C)CC3)C)(C1)C)[C@@H](C(=CC2)C)C)C
InChI
1S/C30H50O2/c1-18-11-14-28(6)24(32)17-30(8)20(25(28)19(18)2)9-10-22-27(5)15-13-23(31)26(3,4)21(27)12-16-29(22,30)7/h11,19-25,31-32H,9-10,12-17H2,1-8H3/t19-,20-,21+,22?,23+,24+,25+,27+,28-,29-,30-/m1/s1
InChI Key
BNHIQKVOPNHQKO-MIISSIQISA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL82536-10MG:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)