Merck
PHL82585
L-メチオニン
phyproof® Reference Substance
別名:
(S)-2-アミノ-4-(メチルメルカプト)酪酸, L-2-アミノ-4-(メチルチオ)酪酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3SCH2CH2CH(NH2)CO2H
CAS番号:
分子量:
149.21
Beilstein:
1722294
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥95.0% (HPLC)
フォーム
crystals
メーカー/製品名
PhytoLab
mp
284 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
CSCC[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C5H11NO2S/c1-9-3-2-4(6)5(7)8/h4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8)/t4-/m0/s1
InChI Key
FFEARJCKVFRZRR-BYPYZUCNSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG.
その他情報
This compound is commonly found in plants of the genus: allium
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
PHL82585-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)