Merck
PHL83298
Wilforine
phyproof® Reference Substance
別名:
26-Deoxywilfordine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C43H49NO18
CAS番号:
分子量:
867.85
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥95.0% (HPLC)
メーカー/製品名
PhytoLab
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
neat
保管温度
−20°C
SMILES記法
n1c2c(ccc1)C(=O)OC[C@@]3(O[C@]54[C@@]([C@H]([C@H]([C@H](OC(=O)[C@H](CC2)C)C5(O)C)OC(=O)c6ccccc6)OC(=O)C)([C@@H]([C@@H]([C@@H]3[C@H]4OC(=O)C)OC(=O)C)OC(=O)C)COC(=O)C)C
InChI
1S/C43H49NO18/c1-21-16-17-29-28(15-12-18-44-29)39(52)55-19-40(7)30-31(56-23(3)46)35(58-25(5)48)42(20-54-22(2)45)36(59-26(6)49)32(60-38(51)27-13-10-9-11-14-27)34(61-37(21)50)41(8,53)43(42,62-40)33(30)57-24(4)47/h9-15,18,21,30-36,53H,16-17,19-20H2,1-8H3/t21-,30+,31+,32-,33+,34-,35+,36-,40-,41?,42+,43-/m0/s1
InChI Key
ZOCKGJZEUVPPPI-FZILPIMGSA-N
関連するカテゴリー
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL83298-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)