Merck
PHL83498
Epimedin A1
phyproof® Reference Substance
別名:
Hexandraside F
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C39H50O20
CAS番号:
分子量:
838.80
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥95.0% (HPLC)
メーカー/製品名
PhytoLab
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC1=C(C(C(O[C@H]2[C@H](O)[C@H](O[C@@]3([H])[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O3)[C@@H](O)[C@H](C)O2)=C(C4=CC=C(OC)C=C4)O5)=O)C5=C(CC=C(C)C)C(O[C@H]6[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O6)=C1
関連するカテゴリー
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL83498-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)