Merck
PHL80587
Epimedin B
phyproof® Reference Substance
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C38H48O19
CAS番号:
分子量:
808.78
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥95.0% (HPLC)
メーカー/製品名
PhytoLab
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
InChI
1S/C38H48O19/c1-14(2)5-10-18-21(53-37-31(49)28(46)26(44)22(12-39)54-37)11-19(40)23-27(45)34(32(55-33(18)23)16-6-8-17(50-4)9-7-16)56-38-35(29(47)24(42)15(3)52-38)57-36-30(48)25(43)20(41)13-51-36/h5-9,11,15,20,22,24-26,28-31,35-44,46-49H,10,12-13H2,1-4H3/t15-,20+,22+,24-,25-,26+,28-,29+,30+,31+,35+,36-,37+,38-/m0/s1
InChI Key
OCZZCFAOOWZSRX-LRHLXKJSSA-N
関連するカテゴリー
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL80587-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)