Merck
PHL84073
Sceleratine
phyproof® Reference Substance
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H27NO7
CAS番号:
分子量:
369.41
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥90.0% (HPLC)
フォーム
solid
メーカー/製品名
PhytoLab
保管温度
2-8°C
SMILES記法
N21C3[C@H](OC(=O)C(C([C@H](C(C(=O)OCC3=CC2)(O)C)C)C)(O)CO)CC1
InChI
1S/C18H27NO7/c1-10-11(2)18(24,9-20)16(22)26-13-5-7-19-6-4-12(14(13)19)8-25-15(21)17(10,3)23/h4,10-11,13-14,20,23-24H,5-9H2,1-3H3/t10-,11?,13-,14?,17?,18?/m1/s1
InChI Key
KWEQCWXCFQWUQU-AUBWXPIGSA-N
関連するカテゴリー
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
アナリシスノート
For the analysis of the phytotoxins. Pyrrolizidin alkaloid (PA)
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
PHL84073-5MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)