Merck
PHL83847
Echinatin
phyproof® Reference Substance
別名:
4,4′-Dihydroxy 2-methoxychalcone, Retrochalcone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H14O4
CAS番号:
分子量:
270.28
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥95.0% (HPLC)
メーカー/製品名
PhytoLab
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O(C)c1c(ccc(c1)O)\C=C\C(=O)c2ccc(cc2)O
InChI
1S/C16H14O4/c1-20-16-10-14(18)8-4-12(16)5-9-15(19)11-2-6-13(17)7-3-11/h2-10,17-18H,1H3/b9-5+
InChI Key
QJKMIJNRNRLQSS-WEVVVXLNSA-N
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
その他情報
This compound is commonly found in plants of the genus: glycyrrhiza
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL83847-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)