Merck
PHL84254
Rhodiosin
phyproof® Reference Substance
別名:
3,4′,5,7,8-Pentahydroxyflavone 7-glucosylrhamnoside, Herbacetin 7-glucosylrhamnoside
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C27H30O16
CAS番号:
分子量:
610.52
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥85.0% (HPLC)
フォーム
solid
メーカー/製品名
PhytoLab
SMILES記法
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO)O)O)O)O[C@H]2[C@H]([C@@H](O[C@H]([C@@H]2O)C)Oc3c(c4[o]c(c([c](c4c(c3)O)=O)O)c5ccc(cc5)O)O)O
InChI
1S/C27H30O16/c1-8-15(31)25(43-26-21(37)19(35)16(32)13(7-28)41-26)22(38)27(39-8)40-12-6-11(30)14-18(34)20(36)23(42-24(14)17(12)33)9-2-4-10(29)5-3-9/h2-6,8,13,15-16,19,21-22,25-33,35-38H,7H2,1H3/t8-,13+,15-,16+,19-,21+,22+,25+,26-,27-/m0/s1
InChI Key
WXBBQBYCUTXTJQ-ULMXTSOFSA-N
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
PHL84254-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)