Merck
PHL84769
Curzerenone
phyproof® Reference Substance
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H18O2
CAS番号:
分子量:
230.30
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥90.0% (GC)
形状
liquid
メーカー/製品名
PhytoLab
保管温度
−20°C
InChI
1S/C15H18O2/c1-6-15(5)7-11-12(10(4)8-17-11)14(16)13(15)9(2)3/h6,8,13H,1-2,7H2,3-5H3/t13-,15-/m0/s1
InChI Key
ZVMJXSJCBLRAPD-ZFWWWQNUSA-N
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
その他情報
This compound is commonly found in plants of the genus: Curcuma
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
PHL84769-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)