Merck
PHL85727
Continentalic acid
phyproof® Reference Substance
別名:
Pimaradienoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H30O2
CAS番号:
分子量:
302.45
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥90.0% (HPLC)
フォーム
solid
メーカー/製品名
PhytoLab
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC(=O)[C@]1([C@@H]2[C@]([C@@H]3CC[C@](C=C3CC2)(C)C=C)(CCC1)C)C
InChI Key
MHVJRKBZMUDEEV-XIHRTOKZSA-N
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
PHL85727-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)