Merck
PHL85730
Daphnin
phyproof® Reference Substance
別名:
8-Hydroxycoumarin 7-glucoside, Daphnetin 7-glucoside, Daphnoside
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H16O9
CAS番号:
分子量:
340.28
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥90.0% (HPLC)
形状
solid
メーカー/製品名
PhytoLab
InChI
1S/C15H16O9/c16-5-8-10(18)12(20)13(21)15(23-8)22-7-3-1-6-2-4-9(17)24-14(6)11(7)19/h1-4,8,10,12-13,15-16,18-21H,5H2/t8-,10-,12+,13-,15-/m1/s1
InChI Key
HOIXTKAYCMNVMY-PVOAASPHSA-N
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL85730-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)