Merck
PHL85742
Glucoalyssin potassium salt
phyproof® Reference Substance
別名:
Glucoallysin potassium salt, Glucoalyssinin potassium salt, Potassium 5-methylsulfinylpentylglucosinolate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H24KNO10S3
CAS番号:
分子量:
489.62
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥90.0% (HPLC)
形状
solid
メーカー/製品名
PhytoLab
保管温度
2-8°C
InChI
1S/C13H25NO10S3/c1-26(19)6-4-2-3-5-9(14-24-27(20,21)22)25-13-12(18)11(17)10(16)8(7-15)23-13/h8,10-13,15-18H,2-7H2,1H3,(H,20,21,22)/b14-9-/t8-,10-,11+,12-,13+,26?/m1/s1
InChI Key
HUCGRJSHMZWRQQ-PWGYDFSISA-N
詳細
This substance is supplied with certified chromatographic purity. The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Sens. 1A
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL85742-5MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)