グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥90.0% (HPLC)
メーカー/製品名
PhytoLab
保管温度
−20°C
SMILES記法
O=C(O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O1)/C(C)=C/C=C/C(C)=C/C=C/C=C(C)/C=C/C=C(C(O[C@H]2[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O2)=O)\C
InChI
1S/C32H44O14/c1-17(11-7-13-19(3)29(41)45-31-27(39)25(37)23(35)21(15-33)43-31)9-5-6-10-18(2)12-8-14-20(4)30(42)46-32-28(40)26(38)24(36)22(16-34)44-32/h5-14,21-28,31-40H,15-16H2,1-4H3/b6-5+,11-7+,12-8+,17-9+,18-10+,19-13+,20-14+/t21-,22-,23-,24-,25+,26+,27-,28-,31+,32+/m1/s1
InChI Key
QBZWPZHDUZGTLS-IIDMIUPYSA-N
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL86284-5MG:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)