Merck
PHL86291
Albine hydrochloride
phyproof® Reference Substance
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H20N2O · HCl
CAS番号:
分子量:
268.78
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥90.0% (HPLC)
メーカー/製品名
PhytoLab
フォーマット
neat
保管温度
−20°C
SMILES記法
O=C1C=CN2[C@]([C@]3([H])[C@@H](CC=C)NC[C@@]([H])(C3)C2)([H])C1.Cl
InChI
1S/C14H20N2O/c1-2-3-13-12-6-10(8-15-13)9-16-5-4-11(17)7-14(12)16/h2,4-5,10,12-15H,1,3,6-9H2/t10-,12+,13+,14+/m0/s1
InChI Key
QJVOZXGJOGJKPT-IGHBBLSQSA-N
関連するカテゴリー
詳細
This substance is supplied with certified chromatographic purity. The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
PHL86291-5MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)