Merck
PHL86295
(−)-Sparteine sulfate
phyproof® Reference Substance
別名:
6β,7α,9α,11α-Pachycarpine sulfate, Lupinidine sulfate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H26N2 · H2SO4
CAS番号:
分子量:
332.46
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥90.0% (GC)
メーカー/製品名
PhytoLab
フォーマット
neat
保管温度
−20°C
SMILES記法
[H][C@]1([C@]2([H])N(CCCC2)C3)C[C@]3([H])[C@]4([H])CCCCN4C1.O=S([O-])O[O-]
InChI
1S/C15H26N2.H2O4S/c1-3-7-16-11-13-9-12(14(16)5-1)10-17-8-4-2-6-15(13)17;1-5(2,3)4/h12-15H,1-11H2;(H2,1,2,3,4)
InChI Key
FCEHFCFHANDXMB-UHFFFAOYSA-N
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL86295-25MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)