Merck
PHL89796
Soyasapogenol A
phyproof® Reference Substance
別名:
Soyasapogenin A
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C30H50O4
CAS番号:
分子量:
474.72
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥95.0% (HPLC)
メーカー/製品名
PhytoLab
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O[C@H]1[C@]2([C@H](CC([C@H]1O)(C)C)C3=CC[C@H]4[C@]([C@@]3(CC2)C)(CCC5[C@@]4(CC[C@@H]([C@@]5(CO)C)O)C)C)C
InChI
1S/C30H50O4/c1-25(2)16-19-18-8-9-21-27(4)12-11-22(32)28(5,17-31)20(27)10-13-30(21,7)29(18,6)15-14-26(19,3)24(34)23(25)33/h8,19-24,31-34H,9-17H2,1-7H3/t19-,20?,21-,22+,23+,24-,26-,27+,28-,29-,30-/m1/s1
InChI Key
CDDWAYFUFNQLRZ-POFPXMCLSA-N
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL89796-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)