Merck
PHL89885
Schizandrin
phyproof® Reference Substance
別名:
(+)-Schizandrin, Schisandrin, Schisandrine, Wuweizi アルコール A, Wuweizichun A
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C24H32O7
CAS番号:
分子量:
432.51
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥90.0% (HPLC)
メーカー/製品名
PhytoLab
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
COc1cc2C[C@H](C)[C@@](C)(O)Cc3cc(OC)c(OC)c(OC)c3-c2c(OC)c1OC
InChI
1S/C24H32O7/c1-13-9-14-10-16(26-3)20(28-5)22(30-7)18(14)19-15(12-24(13,2)25)11-17(27-4)21(29-6)23(19)31-8/h10-11,13,25H,9,12H2,1-8H3/t13-,24-/m0/s1
InChI Key
YEFOAORQXAOVJQ-RZFZLAGVSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
生物化学的/生理学的作用
シザンドリンは、抗酸化作用や抗炎症作用にかかわる複数の生物学的特性を有する天然物です。ROSの形成を低下させ、アポトーシス過程と酸化ストレスのミトコンドリア経路を阻害します。また、肝保護、抗腫瘍性、抗ウイルス性、抗健忘といった作用が報告されており、グルタミン酸による神経毒性に対する神経保護作用があることもわかっています。
抗酸化物質;抗炎症性物質;酸化ストレスを低下させます。
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL89885-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)