PHR9194
4-[3-(Methylamino)-1-(thiophen-2-yl)propyl]naphthalen-1-ol hydrochloride
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
別名:
Duloxetine 4-Naphthyl Isomer, Duloxetine impurity C hydrochloride, 4-[3-(Methylamino)-1-(2-thienyl)propyl]-1-naphthol hydrochloride
About This Item
おすすめの製品
グレード
certified reference material
TraceCERT®
品質水準
APIファミリー
duloxetine
製品種目
TraceCERT®
形状
solid
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
メーカー/製品名
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
アプリケーション
pharmaceutical small molecule
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC1=C(C=CC=C2)C2=C(C(CCNC)C3=CC=CS3)C=C1.Cl
InChI
1S/C18H19NOS.ClH/c1-19-11-10-16(18-7-4-12-21-18)14-8-9-17(20)15-6-3-2-5-13(14)15;/h2-9,12,16,19-20H,10-11H2,1H3;1H
InChI Key
ZITBYVVDTPVWGL-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
アプリケーション
おすすめ製品
法的情報
関連製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHR9194-BULK:
PHR9194-50MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)