Merck
Y0002249
システム適合性用プロピオン酸フルチカゾン
CRS, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
プロピオン酸フルチカゾン, (6α,11β,16α,17α)-6,9-ジフルオロ-11-ヒドロキシ-16-メチル-3-オキソ-17-(1-オキソプロポキシ)アンドロスタ-1,4-ジエン-17-カルボチオ酸 S-(フルオロメチル)エステル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C25H31F3O5S
CAS番号:
分子量:
500.57
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
APIファミリー
fluticasone
メーカー/製品名
EDQM
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCC(=O)O[C@@]1([C@H](C)C[C@H]2[C@@H]3C[C@H](F)C4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]12C)C(=O)SCF
InChI
1S/C25H31F3O5S/c1-5-20(31)33-25(21(32)34-12-26)13(2)8-15-16-10-18(27)17-9-14(29)6-7-22(17,3)24(16,28)19(30)11-23(15,25)4/h6-7,9,13,15-16,18-19,30H,5,8,10-12H2,1-4H3/t13-,15+,16+,18+,19+,22+,23+,24+,25+/m1/s1
InChI Key
WMWTYOKRWGGJOA-CENSZEJFSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
Fluticasone propionate for system suitability EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
生物化学的/生理学的作用
プロピオン酸フルチカゾンは、第二世代の糖質コルチコイドです。喘息用の抗炎症剤として使用されます。糖質コルチコイド受容体を介して濃度依存的に、好酸球のアポトーシスを促進します。
包装
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
その他情報
Sales restrictions may apply.
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Repr. 2 - STOT RE 2
ターゲットの組織
Endocrine system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
Y0002249:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)