APIファミリー
fluticasone
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
CCC(=O)O[C@@]1([C@H](C)C[C@H]2[C@@H]3C[C@H](F)C4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]12C)C(=O)SCF
InChI
1S/C25H31F3O5S/c1-5-20(31)33-25(21(32)34-12-26)13(2)8-15-16-10-18(27)17-9-14(29)6-7-22(17,3)24(16,28)19(30)11-23(15,25)4/h6-7,9,13,15-16,18-19,30H,5,8,10-12H2,1-4H3/t13-,15+,16+,18+,19+,22+,23+,24+,25+/m1/s1
InChI Key
WMWTYOKRWGGJOA-CENSZEJFSA-N
遺伝子情報
human ... NR3C1(2908)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- Fluticasone Propionate and Salmeterol Inhalation Aerosol®
- Fluticasone Propionate and Salmeterol Inhalation Powder
- Fluticasone Propionate Cream
- Fluticasone Propionate Inhalation Aerosol®
- Fluticasone Propionate Inhalation Powder
- Fluticasone Propionate Lotion
生物化学的/生理学的作用
アナリシスノート
その他情報
法的情報
関連製品
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Repr. 2 - STOT RE 2
ターゲットの組織
Endocrine system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
1285873-100MG:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Learn how the Purospher® STAR RP-18e Hibar® HPLC column meets the system suitability criteria outlined in the USP monograph for the fluticasone propionate assay.