pharmaceutical primary standard
CofA
certificate is enclosed in each package
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
OC[C@H]1O[C@@H](Oc2cc(O)c3C(=O)C=C(Oc3c2)c4ccc(O)cc4)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C21H20O10/c22-8-16-18(26)19(27)20(28)21(31-16)29-11-5-12(24)17-13(25)7-14(30-15(17)6-11)9-1-3-10(23)4-2-9/h1-7,16,18-24,26-28H,8H2/t16-,18-,19+,20-,21-/m1/s1
InChI Key
KMOUJOKENFFTPU-QNDFHXLGSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アナリシスノート
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
1040708-30MG:
試験成績書(COA)