Merck
1057507
USP
3-クロロアニリン-4,6-ジスルホンアミド
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
4-アミノ-6-クロロベンゼン-1,3-ジスルホンアミド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H2NC6H2(Cl)(SO2NH2)2
CAS番号:
分子量:
285.73
Beilstein:
1083877
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
hydrochlorothiazide
メーカー/製品名
USP
mp
257-261 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
Nc1cc(Cl)c(cc1S(N)(=O)=O)S(N)(=O)=O
InChI
1S/C6H8ClN3O4S2/c7-3-1-4(8)6(16(10,13)14)2-5(3)15(9,11)12/h1-2H,8H2,(H2,9,11,12)(H2,10,13,14)
InChI Key
IHJCXVZDYSXXFT-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Benzothiadiazine Related Compound A USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Chlorothiazide
  • Triamterene and Hydrochlorothiazide Tablets
  • Lisinopril and Hydrochlorothiazide Tablets
  • Spironolactone and Hydrochlorothiazide Tablets
  • Captopril and Hydrochlorothiazide Tablets
  • Irbesartan and Hydrochlorothiazide Tablets
  • Quinapril and Hydrochlorothiazide Tablets
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
1057507-100MG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Chlorothiazide Oral Suspension
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 41(5), 963-963 (2016)
Moexipril Hydrochloride and Hydrochlorothiazide Tablets
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 45(2) (2020)
Chlorothiazide
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 47(2) (2022)