Merck
C4911
Sigma-Aldrich
クロロチアジド
thiazide diuretic
別名:
6-クロロ-2H-1,2,4-ベンゾチアジアジン-7-スルホンアミド 1,1-ジオキシド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H6ClN3O4S2
CAS番号:
分子量:
295.72
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
由来生物
synthetic (organic)
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
powder
mp
>300 °C
溶解性
DMF: 50 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O=S(C1=C2C=C(Cl)C(S(N)(=O)=O)=C1)(NC=N2)=O
InChI
1S/C7H6ClN3O4S2/c8-4-1-5-7(2-6(4)16(9,12)13)17(14,15)11-3-10-5/h1-3H,(H,10,11)(H2,9,12,13)
InChI Key
JBMKAUGHUNFTOL-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
クロロチアジド(CTLD)はチアジド様の利尿薬であり、降圧効果を示します。
アプリケーション
クロロチアジドは、並行人工膜透過性アッセイ(PAMPA)における標準物質として使用されています。また、ペンドリン活性の遮断に与える効果を調べるためにも使用されています。
最初のチアジド系利尿薬の1つでした。
生物化学的/生理学的作用
クロロチアジド(CTLD)は、スルホンアミド基を有することにより、ヒドロクロロチアジドと構造が類似していますが、長い作用持続時間を示します。CTLDは炭酸脱水酵素の阻害剤であり、ヒドロクロロチアジドよりも強力です。
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
C4911-VAR:
C4911-50G:
C4911-BULK:
C4911-500G:
C4911-100G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
Emanuele Bernardinelli et al.
Cellular physiology and biochemistry : international journal of experimental cellular physiology, biochemistry, and pharmacology, 38(5), 1984-1998 (2016-05-11)
Pendrin is a Cl-/I-/HCO3- exchanger playing a fundamental role in controlling blood pressure and airway function, therefore representing an attractive target for the treatment of hypertensive states and respiratory distresses. A review of the literature regarding the ability of some
Stela Dineva et al.
Journal of human hypertension, 33(11), 766-774 (2019-10-09)
Hypertension is a complex syndrome of multiple hemodynamic, neuroendocrine, and metabolic abnormalities. The goals of treatment in hypertension are to optimally control high blood pressure and to reduce associated cardiovascular morbidity and mortality using the most suitable therapy available. Hydrochlorothiazide
Optimization of a parallel artificial membrane permeability assay for the fast and simultaneous prediction of human intestinal absorption and plasma protein binding of drug candidates: application to dibenz [b, f] azepine-5-carboxamide derivatives
Fortuna A, et al.
Journal of Pharmaceutical Sciences, 101(2), 530-540 (2012)
Julio D Duarte et al.
Expert review of cardiovascular therapy, 8(6), 793-802 (2010-06-10)
Thiazide and thiazide-like diuretics are among the most commonly used antihypertensives and have been available for over 50 years. However, the mechanism by which these drugs chronically lower blood pressure is poorly understood. Possible mechanisms include direct endothelial- or vascular
Khalid Hussain et al.
The Journal of clinical endocrinology and metabolism, 91(8), 2839-2842 (2006-05-11)
Congenital hyperinsulinism (CHI) is a cause of severe hypoglycemia in the neonatal and infancy period. Histologically, there are two subtypes with diffuse and focal disease. The preoperative differentiation of these two forms is very important because the surgical management is