Merck
1140597
USP
Clopidogrel Related Compound B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
(RS)-Methyl (2-chlorophenyl)-4,5-dihydrothieno[2,3-c]pyridine-6(7H)-acetate hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H16ClNO2S · HCl
CAS番号:
分子量:
358.28
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
clopidogrel
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
O=C(OC)C(N1CCC(C=CS2)=C2C1)C3=CC=CC=C3Cl.Cl
InChI
1S/C16H16ClNO2S.ClH/c1-20-16(19)15(12-4-2-3-5-13(12)17)18-8-6-11-7-9-21-14(11)10-18;/h2-5,7,9,15H,6,8,10H2,1H3;1H
InChI Key
SYAKRIYLSOOCKW-UHFFFAOYSA-N
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Clopidogrel Related Compound B USP reference standard for use in specified quality tests and assays. 
Also used to prepare standard, system suitability stock, and system suitability solution during the assay and impurity analysis of clopidogrel bisulfate and clopidogrel tablets by using liquid chromatography coupled with UV detector.
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Jan Code
1140597-20MG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
Clopidogrel Tablets
USP43-NF38: United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 33(1), 1111-1111 (2020)
Clopidogrel Bisulfate
USP43-NF38: United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 38(1), 1109-1109 (2020)