安全性情報
1179898
USP
Dextran 250 Calibration
Dextran 250 United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
dextran
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Dextran 250 Calibration USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Dextran 40
  • Dextran 70
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
This product is part of the USP Biologics program.
Sales restrictions may apply.
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Jan Code
1179898-100MG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 8
1 of 8
Supelco
Supelco
00894
デキストラン
USP
USP
1179628
Dextran 1
デキストラン analytical standard, for GPC, 50,000
Supelco
00891
デキストラン
USP
USP
1179741
Dextran 70
デキストラン analytical standard, for GPC, 410,000
Supelco
00895
デキストラン
デキストラン analytical standard, for GPC, 670,000
Supelco
00896
デキストラン
USP
USP
1179708
Dextran 40
デキストラン analytical standard, for GPC, 150,000
Supelco
00893
デキストラン