1213136
USP
Dinoprostone Related Compound C
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
(E)-7-[(1R,2R,3R)-3-Hydroxy-2-[(E)-(3S)-3-hydroxyoct-1-enyl]-5-oxocyclopentyl]hept-5-enoic acid, (5E,11α,13E,15S)-11,15-Dihydroxy-9-oxoprosta-5,13-dienoic acid, 5,6-trans-Dinoprostone
About This Item
おすすめの製品
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
dinoprostone
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
−20°C
SMILES記法
O[C@H]1[C@@H]([C@H](C(=O)C1)C\C=C\CCCC(=O)O)\C=C\[C@@H](O)CCCCC
InChI
1S/C20H32O5/c1-2-3-6-9-15(21)12-13-17-16(18(22)14-19(17)23)10-7-4-5-8-11-20(24)25/h4,7,12-13,15-17,19,21,23H,2-3,5-6,8-11,14H2,1H3,(H,24,25)/b7-4+,13-12+/t15-,16+,17+,19+/m0/s1
InChI Key
XEYBRNLFEZDVAW-BRNHSORCSA-N
詳細
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アナリシスノート
その他情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)