1220561
USP
Dipyridamole Related Compound F
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
2,2′,2′′,2′′′-[[4-[(2-Hydroxyethyl)amino]-8-(1-piperidinyl)pyrimido[5,4-d]pyrimidine-2,6-diyl]dinitrilo]tetrakisethanol, 2,2′,2′′,2′′′-({4-[(2-Hydroxyethyl)amino]-8-(piperidin-1-yl)pyrimido[5,4-d]pyrimidine-2,6-diyl}bis(azanetriyl))tetraethanol
About This Item
おすすめの製品
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
dipyridamole
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
N3(CCCCC3)c1nc(nc2c1nc(nc2NCCO)N(CCO)CCO)N(CCO)CCO
InChI
1S/C21H36N8O5/c30-11-4-22-18-16-17(24-20(25-18)28(7-12-31)8-13-32)19(27-5-2-1-3-6-27)26-21(23-16)29(9-14-33)10-15-34/h30-34H,1-15H2,(H,22,24,25)
InChI Key
DFGWFBJKQOLUMD-UHFFFAOYSA-N
詳細
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
アナリシスノート
その他情報
関連製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
1220561-25MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)