Merck
1288816
USP
ゲニステイン
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
4′,5,7-トリヒドロキシイソフラボン, 5,7-ジヒドロキシ-3-(4-ヒドロキシフェニル)-4H-1-ベンゾピラン-4-オン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H10O5
CAS番号:
分子量:
270.24
Beilstein:
263823
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
genistein
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
−20°C
SMILES記法
Oc1ccc(cc1)C2=COc3cc(O)cc(O)c3C2=O
InChI
1S/C15H10O5/c16-9-3-1-8(2-4-9)11-7-20-13-6-10(17)5-12(18)14(13)15(11)19/h1-7,16-18H
InChI Key
TZBJGXHYKVUXJN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
Genistein USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Powdered Red Clover
  • Powdered Red Clover Extract
  • Powdered Soy Isoflavones Extract
  • Red Clover
  • Red Clover Aerial Parts Isoflavone Aglycones Dry Extract
  • Red Clover Tablets
  • Soy Isoflavones Capsules
生物化学的/生理学的作用
チロシンタンパク質キナ-ゼの阻害剤です。他のタンパク質キナ-ゼの反応においては、ATPの競合的阻害剤として作用します。抗血管新生剤であり、血管新生の調節に関与する遺伝子の転写をダウンレギュレ-トします。
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
1288816-15MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)