APIファミリー
linezolid
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(=O)NC[C@H]1CN(C(=O)O1)c2ccc(N3CCOCC3)c(F)c2
InChI
1S/C16H20FN3O4/c1-11(21)18-9-13-10-20(16(22)24-13)12-2-3-15(14(17)8-12)19-4-6-23-7-5-19/h2-3,8,13H,4-7,9-10H2,1H3,(H,18,21)/t13-/m0/s1
InChI Key
TYZROVQLWOKYKF-ZDUSSCGKSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
Linezolid USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
- Linezolid Tablets
生物化学的/生理学的作用
リネゾイドは、抗菌性のオキソザリジノンです。 50Sサブユニットのバクテリア23SリボゾームRNA上のサイトに結合し、機能的70S 開始複合体の形成を阻止することによって、バクテリアmRNA翻訳を抑制します。リネゾイドは、モノアミン酸化酵素の弱く、可逆性の、非選択的なインヒビターでもあります。
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.
その他情報
Sales restrictions may apply.
関連製品
製品番号
詳細
価格
適用法令
Jan Code
1367561-200MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック