Merck
1378012
USP
Medroxyprogesterone acetate Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
4,5-β-Dihydromedroxyprogesterone acetate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C24H36O4
分子量:
388.54
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
medroxyprogesterone
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Medroxyprogesterone acetate Related Compound A USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monograph such as Medroxyprogesterone Acetate
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3