certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to BP 221
traceable to Ph. Eur. M0250000
traceable to USP 1378001
APIファミリー
medroxyprogesterone
CofA
current certificate can be downloaded
包装
ampule of 500 mg
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
206-207 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-30°C
SMILES記法
[H][C@@]12C[C@H](C)C3=CC(=O)CC[C@]3(C)[C@@]1([H])CC[C@@]4(C)[C@@]2([H])CC[C@]4(OC(C)=O)C(C)=O
InChI
1S/C24H34O4/c1-14-12-18-19(22(4)9-6-17(27)13-21(14)22)7-10-23(5)20(18)8-11-24(23,15(2)25)28-16(3)26/h13-14,18-20H,6-12H2,1-5H3/t14-,18+,19-,20-,22+,23-,24-/m0/s1
InChI Key
PSGAAPLEWMOORI-PEINSRQWSA-N
遺伝子情報
human ... PGR(5241)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
アナリシスノート
その他情報
脚注
おすすめ製品
関連製品
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 4 - Carc. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
PHR1589-500MG:
PHR1589-500MG-PW:
この製品を見ている人はこちらもチェック