APIファミリー
estriol
フォーム
solid
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
メーカー/製品名
BP
mp
280-282 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
フォーマット
mixture
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCc4cc(O)ccc34)[C@@H]1C[C@@H](O)[C@@H]2O
InChI
1S/C18H24O3/c1-18-7-6-13-12-5-3-11(19)8-10(12)2-4-14(13)15(18)9-16(20)17(18)21/h3,5,8,13-17,19-21H,2,4,6-7,9H2,1H3/t13-,14-,15+,16-,17+,18+/m1/s1
InChI Key
PROQIPRRNZUXQM-ZXXIGWHRSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
Also used in monographs such as:
包装
その他情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 2 - Lact. - Repr. 1A
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
BP753:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)