1430735
USP
Methylnaltrexone bromide
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
17-(Cyclopropylmethyl)-4,5α-epoxy-3,14-dihydroxy-17-methyl-6-oxomorphinanium bromide, MNTX, Methylnaltrexonium, Mrz-2663, N-Methylnaltrexone, Naltrexone MB, Quaternary ammonium naltrexone
About This Item
おすすめの製品
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
methylnaltrexone
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical
フォーマット
neat
SMILES記法
[Br-].C[N@+]1(CC[C@]23[C@H]4Oc5c(O)ccc(C[C@@H]1[C@]2(O)CCC4=O)c35)CC6CC6
InChI
1S/C21H25NO4.BrH/c1-22(11-12-2-3-12)9-8-20-17-13-4-5-14(23)18(17)26-19(20)15(24)6-7-21(20,25)16(22)10-13;/h4-5,12,16,19,25H,2-3,6-11H2,1H3;1H/t16-,19+,20+,21-,22?;/m1./s1
InChI Key
IFGIYSGOEZJNBE-KNLJMPJLSA-N
遺伝子情報
human ... OPRM1(4988)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
アナリシスノート
その他情報
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
STOT SE 2 Oral
ターゲットの組織
Gastrointestinal tract
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
1430735-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)