Merck
1448923
USP
リチウムムピロシン
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
9-((E)-4-{(2S,3R,4R,5S)-3,4-ジヒドロキシ-5-[(2S,3S)-3-((1S,2S)-2-ヒドロキシ-1-メチル-プロピル)オキシラニルメチル]テトラヒドロ-ピラン-2-イル}-3-メチル-ブタ-2-エノイルオキシ)ノナン酸 リチウム塩, シュードモン酸A リチウム塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C26H43LiO9
CAS番号:
分子量:
506.56
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
mupirocin
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
[Li+].C[C@H](O)[C@H](C)[C@@H]1O[C@H]1C[C@H]2CO[C@@H](C\C(C)=C\C(=O)OCCCCCCCCC([O-])=O)[C@H](O)[C@@H]2O
InChI
1S/C26H44O9.Li/c1-16(13-23(30)33-11-9-7-5-4-6-8-10-22(28)29)12-20-25(32)24(31)19(15-34-20)14-21-26(35-21)17(2)18(3)27;/h13,17-21,24-27,31-32H,4-12,14-15H2,1-3H3,(H,28,29);/q;+1/p-1/b16-13+;/t17-,18-,19-,20-,21-,24+,25-,26-;/m0./s1
InChI Key
XFIKMPRBSORKQP-JATHGWPISA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Mupirocin lithium USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Mupirocin
  • Mupirocin Calcium
  • Mupirocin Cream
  • Mupirocin Nasal Ointment
  • Mupirocin Ointment
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
1448923-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
Erysipelas as a superinfection of an oral lymphangioma.
Iria Neri et al.
The Journal of pediatrics, 165(1), 205-205 (2014-05-06)
Christophe Camus et al.
Critical care medicine, 42(5), 1121-1130 (2013-12-25)
In a multicenter, placebo-controlled, randomized, double-blind trial, we showed that acquired infections in intubated patients were reduced by the combination of topical polymyxin plus tobramycin and nasal mupirocin plus chlorhexidine body wash. Because intubated patients are particularly at risk for