Merck
1463457
USP
3-アミノ-4-メチル安息香酸
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
3-アミノ-p-トルイル酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H2NC6H3(CH3)CO2H
CAS番号:
分子量:
151.16
Beilstein:
2082449
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
APIファミリー
nilotinib
メーカー/製品名
USP
mp
164-168 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cc1ccc(cc1N)C(O)=O
InChI
1S/C8H9NO2/c1-5-2-3-6(8(10)11)4-7(5)9/h2-4H,9H2,1H3,(H,10,11)
InChI Key
XKFIFYROMAAUDL-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
Nilotinib Related Compound C USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
1463457-25MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)