Merck
1464001
USP
ニトロフラントイン
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
N-(5-ニトロ-2-フルフリリデン)-1-アミノヒダントイン, ニトロフラントイン, フラドキシル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H6N4O5
CAS番号:
分子量:
238.16
Beilstein:
893207
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
nitrofurantoin
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
[O-][N+](=O)c1ccc(\C=N\N2CC(=O)NC2=O)o1
InChI
1S/C8H6N4O5/c13-6-4-11(8(14)10-6)9-3-5-1-2-7(17-5)12(15)16/h1-3H,4H2,(H,10,13,14)/b9-3+
InChI Key
NXFQHRVNIOXGAQ-YCRREMRBSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Nitrofurantoin toxicity in children.
M J Coraggio et al.
The Pediatric infectious disease journal, 8(3), 163-166 (1989-03-01)
Edward Karpman et al.
The Journal of urology, 172(2), 448-453 (2004-07-13)
Many children with urological disease require long-term treatment with antibiotics. In many cases the choice of medical instead of surgical management hinges on the implied safety of certain drugs. Recently some groups have advocated subureteral injection procedures to avoid long-term
C M Witten
Archives of physical medicine and rehabilitation, 70(1), 55-57 (1989-01-01)
Nitrofurantoin is frequently used by the physiatrist for treatment of urinary tract infections or for urinary antimicrobial prophylaxis. There is a substantial risk of acute and chronic pulmonary side effects with this medication. The acute pulmonary toxicity presents with fever
H Thoumsin et al.
Infection, 18 Suppl 2, S94-S97 (1990-01-01)
Pregnancy induces anatomical and physiological changes in the urinary tract. In this condition a bacteriuria, even asymptomatic, may lead more frequently to pyelonephritis. Asymptomatic bacteriuria in pregnant women has therefore got to be treated. According to recent studies, long course
M M Meyer et al.
The Journal of urology, 152(3), 938-940 (1994-09-01)
A 33-year-old woman received a cadaveric renal transplant for focal segmental glomerulosclerosis. Nitrofurantoin urinary prophylaxis was started on postoperative day 13 but coughing and mild hemoptysis began 2 days later. Diffuse infiltrates and worsening hemoptysis led to intubation and open