Merck
1526007
USP
フェノキシベンザミン 塩酸塩
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
N-(2-クロロエチル)-N-(1-メチル-2-フェノキシエチル)-ベンジルアミン塩酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H22ClNO · HCl
CAS番号:
分子量:
340.29
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
phenoxybenzamine
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
15-25°C
SMILES記法
Cl[H].CC(COc1ccccc1)N(CCCl)Cc2ccccc2
InChI
1S/C18H22ClNO.ClH/c1-16(15-21-18-10-6-3-7-11-18)20(13-12-19)14-17-8-4-2-5-9-17;/h2-11,16H,12-15H2,1H3;1H
InChI Key
VBCPVIWPDJVHAN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
生物化学的/生理学的作用
Calmodulin antagonist; α-adrenoceptor antagonist.
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
1526007-250MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
G Telegdy et al.
Behavioural brain research, 281, 333-338 (2014-12-30)
The action of PACAP-38 was studied by measuring the anxiogenic-anxiolytic behavior of rats in an elevated plus maze. PACAP-38 was administered into the lateral brain ventricle and the behavior of the animals was measured 3h later. The possible involvement of
G Telegdy et al.
Behavioural brain research, 270, 326-329 (2014-05-13)
Urocortin 3 (Ucn 3) was found to impair passive avoidance learning in male and female mice. The possible involvement of transmitters in the action, the animals were pretreated with the following receptor antagonists in doses which alone could not influence