Merck
1551139
USP
一塩基性リン酸カリウム
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
リン酸カリウム 一塩基性, prim.-リン酸カリウム, リン酸一カリウム, リン酸二水素カリウム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
KH2PO4
CAS番号:
分子量:
136.09
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
monobasic potassium phosphate
メーカー/製品名
USP
pKa (25 °C)
(1) 2.15, (2) 6.82, (3) 12.38 (phosphoric acid)
mp
252.6 °C (lit.)
密度
2.338 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
[K+].OP(O)([O-])=O
InChI
1S/K.H3O4P/c;1-5(2,3)4/h;(H3,1,2,3,4)/q+1;/p-1
InChI Key
GNSKLFRGEWLPPA-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
リン酸二水素カリウムUSP標準品は、USP公定書に規定されたとおりの、規定された品質試験およびアッセイに使用することを意図しています。
アナリシスノート
これらの製品はテストおよびアッセイ専用です。これらの製品は、ヒトまたは動物への投与を意図されたものではなく、いかなる種類の疾患をも診断したり、治療したり、または治癒させるために使用することはできません。
その他情報
販売が制限されることがあります。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
1551139-5G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Michael H Nielsen et al.
Microscopy and microanalysis : the official journal of Microscopy Society of America, Microbeam Analysis Society, Microscopical Society of Canada, 20(2), 425-436 (2014-03-15)
Recent ex situ observations of crystallization in both natural and synthetic systems indicate that the classical models of nucleation and growth are inaccurate. However, in situ observations that can provide direct evidence for alternative models have been lacking due to
Alexandra Kukat et al.
PLoS genetics, 10(6), e1004385-e1004385 (2014-06-20)
Although mitochondrial dysfunction is often accompanied by excessive reactive oxygen species (ROS) production, we previously showed that an increase in random somatic mtDNA mutations does not result in increased oxidative stress. Normal levels of ROS and oxidative stress could also
Yu-Ki Iwasaki et al.
Journal of the American College of Cardiology, 64(19), 2013-2023 (2014-12-03)
Obstructive sleep apnea (OSA) importantly contributes to the occurrence of atrial fibrillation (AF) in humans, but the mechanisms are poorly understood. Experimental research has provided insights into AF promotion by acute OSA episodes. However, patients with OSA usually have frequent nocturnal episodes
Jian Zheng et al.
PloS one, 9(4), e94712-e94712 (2014-04-15)
The human organic anion transporting polypeptide 1A2 (OATP1A2) is an important membrane protein that mediates the cellular influx of various substances including drugs. Previous studies have shown that PDZ-domain containing proteins, especially PDZK1 and NHERF1, regulate the function of related
Suvi Vartiainen et al.
Disease models & mechanisms, 7(6), 635-648 (2014-05-09)
A point mutation in the Drosophila gene that codes for the major adult isoform of adenine nuclear translocase (ANT) represents a model for human diseases that are associated with ANT insufficiency [stress-sensitive B(1) (sesB(1))]. We characterized the organismal, bioenergetic and
プロトコル
EPA Method 547 outlines the analysis of glyphosate in drinking water by direct aqueous injection HPLC, post column derivatization, and fluorescence detection