安全性情報
1572547
USP
プロポフォール類縁化合物B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
2,6-ジイソプロピル-1,4-ベンゾキノン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H16O2
CAS番号:
分子量:
192.25
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
propofol, propofol
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
InChI
1S/C12H16O2/c1-7(2)10-5-9(13)6-11(8(3)4)12(10)14/h5-8H,1-4H3
InChI Key
DDXYWFGBQZICBD-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は、発行薬局方によって明記、規定されたところに基づき、提供されます。本製品のSDSおよび製品情報リーフレットを含むサポートで提供されている情報は全て、発行薬局方の権限の下で制作・発行されています。
さらに詳しい情報およびサポートにつきましては発行薬局方のウェブサイトをご覧ください。
アプリケーション
プロポフォール関連化合物 B USP 参照標準。USP コンペンディアで指定されている特定の品質テストおよびアッセイで使用することを目的としています。また、プロポフォール注射用乳剤などの USP モノグラフでも使用できます。
アナリシスノート
これらの製品は試験および測定目的にのみ使用できます。ヒトや動物への投与を目的としていません。またいかなる病気の診断、処置、治療にも用いることはできません。  ​
その他情報
販売が制限されることがあります。
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
1572547-25MG:
1572547-30MG:
試験成績書(COA)