PHR9074
2,2-Dimethyl-4-(1-methylethyl)-1,3-benzodioxole
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
別名:
Propofol impurity L (PhEur), 2,2-Dimethyl-4-propan-2-yl-1,3-benzodioxole, 4-Isopropyl-2,2-dimethylbenzo[d][1,3]dioxole
About This Item
おすすめの製品
グレード
certified reference material
TraceCERT®
品質水準
APIファミリー
propofol
製品種目
TraceCERT®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
メーカー/製品名
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
アプリケーション
pharmaceutical small molecule
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC(C)C1=C2C(OC(C)(C)O2)=CC=C1
InChI
1S/C12H16O2/c1-8(2)9-6-5-7-10-11(9)14-12(3,4)13-10/h5-8H,1-4H3
InChI Key
DHDJXCHGRUOYCV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma aldrich.com
アプリケーション
おすすめ製品
法的情報
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
関連製品
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHR9074-BULK:
PHR9074-25MG:
試験成績書(COA)