Merck
W407815
Sigma-Aldrich
N-Benzoylanthranilic acid
≥97%, FG
別名:
2-(Benzoylamino)benzoic acid, Dianthramid B
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H11NO3
CAS番号:
分子量:
241.24
FEMA番号:
4078
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
Flavis 番号:
16.087
NACRES:
NA.21
グレード
FG
品質水準
認証
follows IFRA guidelines
法規制遵守
EU 1223/2009
EU 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
アッセイ
≥97%
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
香料中のアレルゲン
no known allergens
官能
fruity
InChI
1S/C14H11NO3/c16-13(10-6-2-1-3-7-10)15-12-9-5-4-8-11(12)14(17)18/h1-9H,(H,15,16)(H,17,18)
InChI Key
WXVLIIDDWFGYCV-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Jan Code
W407815-100G:
W407815-5G:
W407815-VAR:
W407815-25G:
W407815-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)