グレード
FG
Halal
品質水準
認証
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
アッセイ
≥97%
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
fruity; pineapple; rose
SMILES記法
O(C\C=C(\CCC=C(C)C)/C)C(=O)CCCC
InChI
1S/C15H26O2/c1-5-6-10-15(16)17-12-11-14(4)9-7-8-13(2)3/h8,11H,5-7,9-10,12H2,1-4H3/b14-11+
InChI Key
CVSWGLSBJFKWMW-SDNWHVSQSA-N
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
W412333-BULK:
W412333-VAR:
W412333-1KG:
W412333-SAMPLE:
W412333-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)