グレード
Halal
Kosher
natural
品質水準
法規制遵守
FDA 21 CFR 117
アッセイ
≥85%
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
cooling; minty; peppermint
SMILES記法
O=C1[C@H](CCC(=C1)C)C(C)C
InChI
1S/C10H16O/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h6-7,9H,4-5H2,1-3H3/t9-/m1/s1
InChI Key
YSTPAHQEHQSRJD-SECBINFHSA-N
免責事項
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
217.4 °F
引火点(℃)
103 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W420055-100G-K:
W420055-BULK-K:
W420055-SAMPLE-K:
W420055-VAR-K:
W420055-1KG-K:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)