Merck
SML3758
Sigma-Aldrich
Trpvicin
≥98% (HPLC)
別名:
N-(5-(2-(2-Cyanopropan-2-yl)pyridin-4-yl)-4-(trifluoromethyl)thiazol-2-yl)-4,6-dimethoxypyrimidine-5-carboxamide, N-[5-[2-(1-Cyano-1-methylethyl)-4-pyridinyl]-4-(trifluoromethyl)-2-thiazolyl]-4,6-dimethoxy-5-pyrimidinecarboxamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H17F3N6O3S
CAS番号:
分子量:
478.45
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.21
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
white to beige
溶解性
DMSO: 2 mg/mL, clear
保管温度
2-8°C
生物化学的/生理学的作用
Trpvicin is a sub-type selective and potent inhibitor of TRPV3. Trpvicin shows efficacy in the inhibition of itch and hair loss in mouse models. It appears that Trpvicin stabilizes TRPV3 channel in its a closed state.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
SML3758-25MG:
SML3758-VAR:
SML3758-5MG:
SML3758-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Structural basis of TRPV3 inhibition by an antagonist
Nature Chemical Biology, 19(1), 81-90 (2023)