安全性情報
1598201
USP
ラロキシフェン 塩酸塩
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
LY 156758, [6-ヒドロキシ-2-(4-ヒドロキシフェニル)ベンゾ[b]チエン-3-イル][4-[2-(1-ピペリジニル)エトキシ]フェニル]メタノン 塩酸塩, ケオキシフェン 塩酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C28H27NO4S · HCl
CAS番号:
分子量:
510.04
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
raloxifene
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
Cl[H].Oc1ccc(cc1)-c2sc3cc(O)ccc3c2C(=O)c4ccc(OCCN5CCCCC5)cc4
InChI
1S/C28H27NO4S.ClH/c30-21-8-4-20(5-9-21)28-26(24-13-10-22(31)18-25(24)34-28)27(32)19-6-11-23(12-7-19)33-17-16-29-14-2-1-3-15-29;/h4-13,18,30-31H,1-3,14-17H2;1H
InChI Key
BKXVVCILCIUCLG-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... ESR2(2100)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Raloxifene hydrochloride USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Raloxifene Hydrochloride Tablets
生物化学的/生理学的作用
ラロキシフェンは、選択的エストロゲン受容体モジュレーター(SERM)です;骨ではエストロゲン様ですが、乳房および子宮の両者においては抗エストロゲンとして作用します。 エストロゲン感受性がんに対し有効な可能性があります。
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 2 - Repr. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Jan Code
1598201-200MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
Tuan Hiep Tran et al.
Journal of nanoscience and nanotechnology, 14(7), 4820-4831 (2014-04-25)
The main aim of this study was to improve the oral bioavailability of raloxifene (RXF), a selective estrogen receptor modulator, by incorporation into solid lipid nanoparticles (SLN). RXF-loaded SLN was prepared by homogenization-sonication technique and characterized through physicochemical, pharmacokinetic, and
K R Snyder et al.
American journal of health-system pharmacy : AJHP : official journal of the American Society of Health-System Pharmacists, 57(18), 1669-1675 (2000-09-28)
The pharmacology, pharmacokinetics, clinical efficacy, adverse effects, and therapeutic role of raloxifene hydrochloride are reviewed. Raloxifene is a selective estrogen-receptor modulator (SERM) that has been approved for use in the prevention and treatment of osteoporosis in postmenopausal women. A SERM
[Raloxifene hydrochloride (Evista Tablet 60 mg) for postmenopausal osteoporosis: mode of action and clinical efficacy].
Hiroyuki Kobayashi et al.
Nihon yakurigaku zasshi. Folia pharmacologica Japonica, 125(1), 37-48 (2005-03-02)
Roberta Fontana et al.
Endocrinology, 155(6), 2213-2221 (2014-03-19)
Estrogens play an important role in the regulation of energy homeostasis in female mammals and a reduced ovarian function, due to natural aging or surgery, is associated with body weight increase and fat redistribution. This disruption of energy homeostasis may
Ibrahim A Abdelazim et al.
Archives of osteoporosis, 9, 189-189 (2014-07-20)
Osteoporosis is a major cause of mortality and morbidity worldwide. Decreased bone turnover markers and increased lumbar spine and total hip bone mineral density (BMD) in raloxifene-treated women add further support to the idea that raloxifene is an effective well-tolerated