Merck
1604632
USP
Risedronate Related Compound B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
3,6-Bis[(3-pyridinyl)methyl]-2,5-dihydroxy-2,5-dioxido-1,4,2,5-dioxadiphosphorinane-3,6-diyl]bis[phosphonic acid] disodium salt tetrahydrate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H16N2Na2O12P4 · 4H2O
分子量:
646.22
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
risedronate
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
OP1(OC(CC2=CN=CC=C2)(P([O-])(O)=O)P(OC1(CC3=CC=CN=C3)P([O-])(O)=O)(O)=O)=O.O.O.O.O.[Na+].[Na+]
InChI
1S/C14H18N2O12P4.2Na.4H2O/c17-29(18,19)13(7-11-3-1-5-15-9-11)27-32(25,26)14(30(20,21)22,28-31(13,23)24)8-12-4-2-6-16-10-12;;;;;;/h1-6,9-10H,7-8H2,(H,23,24)(H,25,26)(H2,17,18,19)(H2,20,21,22);;;4*1H2/q;2*+1;;;;/p-2
InChI Key
JBPZPQPSFCJGDM-UHFFFAOYSA-L
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
1604632-20MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)